Learn More
BRAND™ Fotoschalen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10706711 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10706711
Marke: BRAND™ 156650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weiße stapelbare Polypropylen-Fotoschalen (PP) mit geripptem Boden für verbesserte Stabilität.
  • Weiße stapelbare Fotoschalen aus Polypropylen (PP)
  • Der gerippte Boden verbessert die Stabilität, verstärkter Rand und leicht geneigte Wände
  • Autoklavierbar bei 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 160 mm