Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die freistehende Basis verhindert das Kippen und versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten. Deckel mit Schraubverschluss separat erhältlich.
Marke: BRAND™ 780761
104.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen (PP)
- Steril
- Betriebstemperatur: -196 bis 121 °C AutoklavierbarNach DIN EN 285
Spezifikation
1.5 ml | |
44 mm | |
1000 | |
17,000 G |
Polypropylen | |
Mit Basis | |
–196 bis 121 °C | |
13 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
234327514 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 780761 |