Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die freistehende Basis verhindert das Kippen und versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten. Deckel mit Schraubverschluss separat erhältlich.
Marke:  BRAND™ 780762
104.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10413675
  • 138.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen (PP)
  • Steril
  • Betriebstemperatur: -196 bis 121 °C
  • Autoklavierbar
  • Nach DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.5 ml
44 mm
1000
20,000 G
Polypropylen
Ohne Sockel
–196 bis 121 °C
13 mm
Name des Produkts
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Fassungsvermögen (metrisch) 1.5 ml, enthält: Ohne Sockel