Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3094-340-006-9
227.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Naturfarben | |
Ja | |
50/Packung | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Flach | |
Ja | |
29 mm | |
Freistehend mit Verschluss in Stopfenform |
Polyethylen | |
50 mL | |
Polypropylenharz | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
PerformR™ | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Steckverschlusskappen | |
115 mm | |
5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Verschlussart: Steckverschlusskappen; Graduierungen: 5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten; Sterilität: Nicht steril; Typ: Freistehendes Röhrchen; Menge: 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur