Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten
Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln. Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 Glasplatten sind Analyseplatten mit unmodifizierten Standard-Silikonschichten auf Glas für den Einsatz in der TLC. Mit grüner Fluoroeszenzanzeige für kurzwellige UV-Strahlung,
Marke:  Macherey-Nagel™ 809028.100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12810951
  • 219.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SIL G-25/UV254 Glasplatten mit 60 Schichten unmodifiziertem Silika mit Standardgütegrad und grün-fluoreszierendem Indikator.
  • Mangan-aktivierter Zink-Silikat-Indikator mit grünem Leuchtstoff für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm)
  • Produkte mit hohem Polymeranteil, die in beinahe allen organischen Lösungsmitteln stabil und beständig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien sind
Spezifikation
Spezifikation
Glasplatten mit unmodifiziertem Silika 60-Schichten
60Å
Glasplatten
0.75 ml/g
0.25 mm
5 bis 17 μm
100er-Packung
UV254
∼500 m2/g
25 x 75 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten > Plattengröße:25 x 75mm; Menge:100 Platten