Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung. Die Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale lassen sich aufrollen und im Fall einer Kontamination entsorgen.
Marke: Bel-Art™ F24675-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die stark saugfähige obere Fläche absorbiert bis zu 420 ml/m2 Wasser, Farbstoffe, korrosive Chemikalien und radioaktive Lösungen
- Die flexible Schutzfolie aus Polyethylen ist rutschfest und verhindert ein Durchweichen der meisten Lösungen
- Lässt sich einfach mit einer Schere oder dem Scienceware™ Sicherheitsschneider zurechtschneiden (Herst.- Nr. 21012-0000)
- Nach Absorption der Kontamination aufrollen und einfach in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.
- Die orangefarbene Ausführung wird zur Identifizierung zur Verwendung für biologische Gefahrenstoffe verwendet
Spezifikation
Schutz für die Bank | |
400 ml/m2 | |
610 mm | |
508 mm | |
Weiß | |
Ja | |
6 Karton |
Polyethylen | |
24 in. | |
20 in. | |
24 x 20 in. (610 x 508 mm) | |
Packung mit 100 Blatt | |
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale > 100 geschnittene Blätter, weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur