Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung. Die Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale lassen sich aufrollen und im Fall einer Kontamination entsorgen.
Marke: Bel-Art™ F24675-1000
94.12 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die stark saugfähige obere Fläche absorbiert bis zu 420 ml/m2 Wasser, Farbstoffe, korrosive Chemikalien und radioaktive Lösungen
- Die flexible Schutzfolie aus Polyethylen ist rutschfest und verhindert ein Durchweichen der meisten Lösungen
- Lässt sich einfach mit einer Schere oder dem Scienceware™ Sicherheitsschneider zurechtschneiden (Herst.- Nr. 21012-0000)
- Nach Absorption der Kontamination aufrollen und einfach in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.
- Die orangefarbene Ausführung wird zur Identifizierung zur Verwendung für biologische Gefahrenstoffe verwendet
Spezifikation
Schutz für die Bank | |
400 ml/m2 | |
15.2 m | |
508 mm | |
Orange | |
Ja | |
Jeweils |
Polyethylen | |
50 ft. | |
20 in. | |
15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll) | |
Eine einzelne Rolle, 50 Fuß | |
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung |