Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten
Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln. Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 Glasplatten sind Analyseplatten mit unmodifizierten Standard-Silikonschichten auf Glas für den Einsatz in der TLC. Mit grüner Fluoroeszenzanzeige für kurzwellige UV-Strahlung,
219.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Material | Glasplatten mit unmodifiziertem Silika 60-Schichten |
---|---|
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
Porengröße | 60Å |
Typ | TLC-Platte aus Glas |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12827951
|
Macherey-Nagel™
809027.200 |
50 x 100 mm |
319.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12810951
|
Macherey-Nagel™
809028.100 |
25 x 75 mm |
219.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
SIL G-25/UV254 Glasplatten mit 60 Schichten unmodifiziertem Silika mit Standardgütegrad und grün-fluoreszierendem Indikator.
- Mangan-aktivierter Zink-Silikat-Indikator mit grünem Leuchtstoff für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm)
- Produkte mit hohem Polymeranteil, die in beinahe allen organischen Lösungsmitteln stabil und beständig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien sind
Spezifikation
Glasplatten mit unmodifiziertem Silika 60-Schichten | |
60Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 bis 17 μm | |
TLC-Platte aus Glas | |
0.75 ml/g | |
0.25 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 UV254 Glasplatten