Learn More
OHAUS™ Wippschüttler
OHAUS™ Wippschüttler für eine Vielzahl von Anwendungen, für die eine wippende Bewegung ideal ist.
Marke: OHAUS™ 30391989
1111.50 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Ideal für Zellkulturarbeiten
- Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 15° während des Betriebs des Geräts
- Anzeige für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
- Timer mit akustischem Alarm
- Analogsteuerung
- Einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Schaukelvorgänge
- Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen sowie für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Lieferung mit einer rutschfesten 356 x 279 mm Gummimatte
- Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
- Kapazität von 7.3 kg
- Das Zwei-Stufen-Modell verdoppelt die nutzbare Kapazität
Spezifikation
0 bis 15° | |
1 bis 50 U/min | |
-10°bis +60 °C | |
CE, TÜV | |
16,80 in. | |
32.4 x 25.4 cm | |
5,50 in. | |
16,80 in. | |
10,00 in. | |
Digital | |
Gehäuse SHRK04DG | |
1 s bis 160 h |
4,5 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
Aluminiumplattform | |
42,50 cm | |
42,5 x 25,4 x 14 cm | |
14 cm | |
42,50 cm | |
25,40 cm | |
Schüttler, Wiegeschüttler, SHRK04DG, EU | |
1 Stufe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Wippschüttler > Steuerung: Digital; Plattformausführung: 1 Stufe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur