Learn More
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE)
Diese Pipetten eignen sich für eine Reihe von Liquid-Handling-Anwendungen. MEDLINE™ Pasteurpipetten aus Polyethylen bestehen aus transparentem, inerten Polyethylen niedriger Intensität.
81.25 € - 136.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Ausführung oben | Glühlampenform |
Farbe | Transparent |
Typ | Pasteurpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12887605
|
Medline™
200062 |
3 ml |
136.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12827625
|
Medline™
200060 |
23 ml |
81.25 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12837625
|
Medline™
210006 |
6 ml |
109.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Graduiert alle 0.5 ml bis zu 5 ml
- Volumetrische Toleranz: ± 10 %
Spezifikation
Polyethylen | |
Glühlampenform | |
Pasteurpipette |
Unsteril | |
Transparent | |
Ja |