Learn More
Brady™ B-324 RIGHT FOOT
Fußabdruck (links)
Marke: Brady™ 055359
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bodenbeläge, Bodenmarkierung
- Langnachleuchtende Fußabdrücke
- Fußabdruck (rechts)
Specifications
B324 VINYL FOOTPRINT-RIGHT 12 in. GLOW 1 PC | |
Glow-in-the-dark rutschsicherer Fußabdruck – rechter Fuß | |
12 in. | |
Je 1 | |
-40 °C° bis +80 °C° | |
3.5 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-Auflösung A.752(18), ISO/CD 15370, Sicherheitsausschuss für die Schifffahrt MSC.27(61), DIN 67 510 (Teile 1 - 4) und PSPA-Standard 002 Teil 2. Entspricht OSHA 1910.37, Lloyd's Register SAS F050294.p | |
Zusammen mit dem linken Fuß verwenden, um einen visuellen Weg zu erstellen | |
300 mm | |
-40°F to +176°F | |
0,2 mm | |
88.9 mm | |
Photolumineszierend | |
Glow-in-the-dark Bodenmarkierung Fußabdruck rechts |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ B-324 RIGHT FOOT > Höhe:300mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction