Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ E. coli Residual DNA Quantitation System, enables highly sensitive quantitation of host cell DNA from E. coli expression systems, typically in less than 4 hours.
Marke:  Applied Biosystems™ 4458435
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30067392
  • 3535.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
resDNASEQ E.coli DNA Control
• E.coli DNA Control, 30 ng/μL, 40 μL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ E.coli DNA Real-Time PCR Reagents
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0.75 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• E.coli DNA Assay Mix (10X), 300 μL, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
Kit
E.coli
resDNASEQ™
Trockeneis
Assay Kit only
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
100 Reaktionen
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits > Assay Kit only