Learn More
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
Dieser Grant Instruments™ PMHT-Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten eignet sich optimal für die DNA-Extraktion, Enzymreaktionen und zellbiologische Techniken. Dank seiner Beschleunigung in 3 Sekunden gewährleistet er einen schnellen Start, arbeitet aber dennoch sanft und leise.
Marke: Grant Instruments™ PHMT-PSC32
1554.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Drei Geräte in einem:
- Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- Kompakter Tischinkubator
- Schüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten bei Kälte oder Umgebungstemperatur
- Das LCD-Display mit 2 Zeilen zeigt deutlich sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte für Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit an.
- Der austauschbare Block für 20 oder 12 Mikroröhrchen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Sehr ruhiger, leiser und gleichmäßiger Betrieb.
- Mit Softstart-Funktion für empfindliche Proben.
- Schnellstart-Funktion: Beschleunigung in 3 Sekunden.
- Kompakte, robuste und platzsparende Bauweise mit kleiner Standfläche.
Spezifikation
2 mm | |
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C | |
0,2 und 1,5 ml | |
0,1 °C bei 37 °C; 0,2 °C bei 60 °C; 0,2 °C bei 100 °C | |
130 mm | |
4 kg | |
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen |
250 bis 1.400 U/min (Intervalle von 10 U/min) | |
32 x 0,2-ml- und 12 x 1,5-ml-Mikroröhrchen | |
5°bis 100 °C | |
230 mm | |
205 mm | |
PHMT-PSC32 | |
32 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller