Learn More
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
Dieser Grant Instruments™ PMHT-Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten eignet sich optimal für die DNA-Extraktion, Enzymreaktionen und zellbiologische Techniken. Dank seiner Beschleunigung in 3 Sekunden gewährleistet er einen schnellen Start, arbeitet aber dennoch sanft und leise.
Marke: Grant Instruments™ PHMT-PSC96
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei Geräte in einem:
- Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- Kompakter Tischinkubator
- Schüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten bei Kälte oder Umgebungstemperatur
- Das LCD-Display mit 2 Zeilen zeigt deutlich sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte für Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit an.
- Der austauschbare Block für 20 oder 12 Mikroröhrchen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Sehr ruhiger, leiser und gleichmäßiger Betrieb.
- Mit Softstart-Funktion für empfindliche Proben.
- Schnellstart-Funktion: Beschleunigung in 3 Sekunden.
- Kompakte, robuste und platzsparende Bauweise mit kleiner Standfläche.
Spezifikation
2 mm | |
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C | |
5°bis 100 °C | |
230 mm | |
205 mm | |
PHMT-PSC96 |
250 bis 1.400 U/min (Intervalle von 10 U/min) | |
96-Well-PCR-Platte | |
0,1 °C bei 37 °C; 0,2 °C bei 60 °C; 0,2 °C bei 100 °C | |
130 mm | |
4 kg | |
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten > Fassungsvermögen: 96 Well PCR-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur