Learn More
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
Dieser Grant Instruments™ PMHT-Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten eignet sich optimal für die DNA-Extraktion, Enzymreaktionen und zellbiologische Techniken. Dank seiner Beschleunigung in 3 Sekunden gewährleistet er einen schnellen Start, arbeitet aber dennoch sanft und leise.
Marke:  Grant Instruments™ PHMT-PSC18
1554.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11411048
  • 1875.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Drei Geräte in einem:
    • Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
    • Kompakter Tischinkubator
    • Schüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten bei Kälte oder Umgebungstemperatur
  • Das LCD-Display mit 2 Zeilen zeigt deutlich sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte für Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit an.
  • Der austauschbare Block für 20 oder 12 Mikroröhrchen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen den Anwendungen.
  • Sehr ruhiger, leiser und gleichmäßiger Betrieb.
  • Mit Softstart-Funktion für empfindliche Proben.
  • Schnellstart-Funktion: Beschleunigung in 3 Sekunden.
  • Kompakte, robuste und platzsparende Bauweise mit kleiner Standfläche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C
0,5 und 1,5 ml
0,1 °C bei 37 °C; 0,2 °C bei 60 °C; 0,2 °C bei 100 °C
130 mm
4 kg
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
250 bis 1.400 U/min (Intervalle von 10 U/min)
32 x 0,5-ml-/1,5-ml-Mikroröhrchen
5°bis 100 °C
230 mm
205 mm
PMHT-PSC18
Name des Produkts
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten >