missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF160, gerade

Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.

Marke:  Memmert™ SF160B29718

Artikelnummer. 17598115

  • 51.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation

Spezifikation

60,3 mm
Sterilisator SF160
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF160, gerade > Kann verwendet werden mit: SF160

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt