Learn More
Invitrogen™ Trizol™ Plus RNA-Aufreinigungs-Kit
Isolieren Sie Gesamt-RNA aus Tier- und Pflanzenzellen, Gewebe, Bakterien und Hefen
Marke: Invitrogen™ 12183555
Beinhaltet: TRIzol Reagenz (100 ml); Lysepuffer (125 ml); Waschpuffer I (50 ml); Waschpuffer II (15 ml); RNase-freies Wasser (15,5 ml); Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen (je 50 ml); Entnahmeröhrchen (je 50 ml); Rückgewinnungsröhrchen (je 50 Stück). Zur Durchführung von 50 RNA-Isolierungen sind ausreichend Reagenzien vorhanden.
Beschreibung
Das TRIzol Plus RNA-Aufreinigungskit bietet eine einfache, zuverlässige und schnelle Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl an Proben, einschließlich tierischer und pflanzlicher Zellen, Gewebe, Bakterien und Hefe. Das Kit kombiniert die starke Lysefähigkeit des TRIzol Reagenz mit dem praktischen und zeitsparenden Reinigungsprotokoll mittels Silika-Kartusche des PureLink RNA Mini-Kits, für die Bereitstellung ultrareiner Gesamt-RNA in einer Stunde selbst bei schwierigen Proben wie Faser- oder Fettgewebe.
Zwei Produkte in einem Das TRIzol Plus RNA-Aufreinigungssystem verbindet die Lysefähigkeit des TRIzol Reagenz mit der 1.000 μg-Säulen-Bindungskapazität des PureLink RNA Mini-Kits. Das Ergebnis ist eine hohe RNA-Integrität und -Ausbeute. Das TRIzol Plus RNA-Aufreinigungssystem umfasst Protokolle für verschiedenste Probentypen, einschließlich Faser- oder Fettgewebe und pflanzlichem Material. Die Kombination von TRIzol Reagenz mit einer nachfolgenden Aufreinigung der RNA mittels Silika-Kartusche stellt die empfohlene RNA-Aufreinigungsmethode für die Genexpression dar. Das TRIzol Plus RNA-Aufreinigungskit enthält die Reagenzien und ein optimiertes Protokoll zur Aufreinigung der Gesamt-RNA für Genexpressionsstudien nach der von der Branche empfohlenen Methode.
Von der einfachen Lyse bis zur Säulenaufreinigung Die Probenlyse mit TRIzol Reagenz bewahrt die Integrität der RNA, während Zellen aufgebrochen und Zellbestandteile gelöst werden. Außerdem hemmt das TRIzol Reagenz sofort und hochwirksam die RNase-Aktivität während der Probenhomogenisierung. Nach der Lyse wird die RNA in der lysierten Probe an die durchsichtige Silika-basierte Membran in der PureLink RNA Mini-Kit Spin-Kartusche gebunden, zur Beseitigung von Verunreinigungen gewaschen und anschließend in RNase-freiem Wasser eluiert (Tris-Puffer, pH 7,5 kann auch verwendet werden).
- Kombination aus TRIzol-basierter Lyse und PureLink™ Spin-Säulen-basierten RNA-Isolierungstechniken
- Überragende Lysefähigkeit und gut handhabbares Protokoll
- Geringerer Ressourcenverbrauch, weniger gefährlich, weniger Abfall
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Genexpression-Analyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, RNA-Extraktion, RNA-Isolierung für Expressions-Mikroarrays, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus Bakterienproben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe, Analyse von miRNA und nicht-kodierender RNA, miRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inhalt des Kits: • TRIzol™ Reagenz (100 ml) • Lysepuffer (125 ml) • Waschpuffer I (50 ml) • Waschpuffer II (15 ml) • RNase-freies Wasser (15,5 ml) • Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen (je 50 Stück) • Entnahmeröhrchen (je 50 Stücke) • Rückgewinnungsröhrchen (je 50 Stück) Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. Zur Durchführung von 50 RNA-Isolierungen sind ausreichend Reagenzien vorhanden. |
|
20 min | |
Bakterien, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe, Zellen, Pflanzenproben, Gewebe, Hefe | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
Bis zu 350 μg |
Kieselgel-Zentrifugationssäule, Organische Extraktion | |
30 to 300 μL | |
Gesamt-RNA | |
Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR), Erstellen von cDNA-Bibliotheken, Nukleinsäuremarkierung, Nuklease-Protektionsassays, Northern-Blotting | |
Mini | |
Bis zu 5 x 10^8 Zellen, bis zu 200 mg Gewebe |
Sicherheit und Handhabung
- TRIzol Plus RNA Purification Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Phenol, Ammonium thiocyanate