Learn More
Azlon™ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Das Design der Azlon™ Viereckigen Zylinder aus Polypropylen gewährleistet erhöhte Standfestigkeit auf dem Arbeitstisch und vereinfacht die Handhabung. Optimal für den Einsatz in Laborbereichen mit eingeschränktem Platz geeignet.
Marke: Azlon CPS0250P
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale:
- Kompakte Bauweise sorgt für bessere Stabilität
- Standfuß mit einzigartiger Ablaufeigenschaft verhindert, dass sich beim Reinigen in einer Spülmaschine Wasser ansammelt, das später verschüttet werden kann oder in dem sich Verunreinigungen ansammeln
- Eingeprägte Graduierungen mit langlebigem blauen Aufdruck zum besseren Volumenablesen
- Der Standfuß haftet nicht auf feuchten Oberflächen, wodurch weniger Flüssigkeit verschüttet wird
Spezifikation
250 ml | |
1/Packung | |
Blau | |
5 ml | |
Rund | |
Nicht graduierte Messzylinder |
Polypropylen | |
B | |
54 mm | |
Blue | |
192 mm |
Videos
-
Squat form cylinders