Learn More
Kartell™ PIPETTIER BALL
Der Kartell™ Pipettenfüller mit Adapter ist mit Kolben- oder Zylinderpipetten verschiedener Kapazitäten kompatibel und verfügt über keine Metallteile, die möglicherweise korrodieren könnten.
Marke:  Kartell™ 0020000
9.92 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12054717
  • 12.06 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Kartell™ Pipettenfüller mit Adapter ist mit Kolben- oder Zylinderpipetten verschiedener Kapazitäten kompatibel und verfügt über keine Metallteile, die möglicherweise korrodieren könnten.
  • Gegossene rote Gummikugel
  • Inklusive drei Glaskugelhähne, die durch Fingerdruck gesteuert werden können.
  • Es gibt keine Metallteile, die korrodieren könnten, und der Füllstoff kann mit allen Flüssigkeiten verwendet werden, außer solchen, die Gummi angreifen.
  • Kann auf Voll- oder Zylinderpipetten unterschiedlicher Kapazität verwendet werden.
  • Komplett mit Adapter für Pipetten mit Kapazitäten über 20 ml
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Pipettierkugel
Adapter für Pipetten mit Kapazitäten über 20 ml
Gummi
20 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer275684_1226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number0020000
Name des Produkts
Kartell™ PIPETTIER BALL > dimProductType: Pipettierkugel