Learn More
Thermo Scientific™ PVDF-Transfermembranen mit geringer Fluoreszenz, 0,2 μm, 7 x 8,4 cm
Ermöglichen Sie eine hohe Protein- und Nukleinsäure-Bindungskapazität mit Folienblättern und -rollen aus hochwertiger PVDF-Membran (Polyvinylidendifluorid).
Marke: Thermo Scientific™ 22860
141.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes are made of high-quality polyvinylidene difluoride and provide high binding capacity for proteins and nucleic acids for western, southern, and northern blotting methods. This low-fluorescence polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane has a 0.2-micron pore size and is ideal for use with fluorescent probes. For best results, preactivate the membrane with 100% alcohol such as methanol, ethanol, or isopropanol.
Low-Fluorescence PVDF Transfer Membranes features include:
- Re-probe characteristics—high mechanical strength makes PVDF an excellent membrane for stripping and re-probing
- Compatibility—compatible with commonly used transfer conditions and detection methods such as staining, immunodetection, chemiluminescence, fluorescence, and radiolabeling
- Durability—compatible with most organic solvents, acids, and mild bases
- High sensitivity—exceptional binding capacity makes PVDF the ultimate choice for low abundance protein
- Hydrophobic binding
Spezifikation
8,4 cm | |
10 Pre-cut Membranes | |
PVDF | |
Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird. | |
7 cm x 8,4 cm | |
Pierce Low-Fluorescence PVDF Transfer Membrane |
7 cm | |
Blatt | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
10 Mini-gel Blots |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK4428011 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 22860_LITL18 PROMO,22860 |
ZF4241061 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 22860_LITL18 PROMO,22860 |
ZF4191851 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 22860_LITL18 PROMO,22860 |
ZF4207182 | Analysenzertifikat | 08/06/2024 | 22860_LITL18 PROMO,22860 |
ZF4207181 | Analysenzertifikat | 07/06/2024 | 22860_LITL18 PROMO,22860 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
21Minuten
36Sekunden
43Neues Angebot Jetzt sparen