Learn More
Invitrogen™ PVDF/Filterpapier-Sandwich, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm
Vorgeschnitten und vormontiert – bereit für Proteinblotting/Transfer
Marke:  Invitrogen™ LC2002
201.40 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10594803
  • 274.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Zwanzig Membran/Filterpapier-Sandwiches für 20 Transfers werden geliefert. Die Eigenschaften eines Proteins (d. h. Ladung, Hydrophobizität usw.) beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen.
Anwendungen Western-Transfer, Proteinsequenzierung, Aminosäurenanalyse, Festphasen-Assaysysteme
Abmessungen 8,3 x 7,3 cm
Porengröße 0,2 μm
Bindungsvermögen 50 bis 150 μg/cm2 für große, kugelförmige Proteine; >150 μg/cm2 für kleinere Peptide.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,3 cm
20 membrane/filter paper sandwiches
PVDF
Bei Raumtemperatur lagern.
7,3 cm x 8,3 cm
Novex™
7,3 cm
Sandwich
0.2 μm
Raumtemperatur
0,8 mm
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3069120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2002
Chargennummer2988261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2002
Chargennummer2480355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2002
Chargennummer2523229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2002
Chargennummer2559204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2002
Name des Produkts
Invitrogen™ PVDF/Filterpapier-Sandwich, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm > 20 Stück/Packung