Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Effiziente Spaltung von Maus-IgG1-Antikörpern in Fab- oder F(ab')2-Fragmente mit immobilisiertem Ficin.
Marke:  Thermo Scientific™ 44980
608.03 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10781775
  • 912.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Maus-IgG1; Fab und F(ab')2; Präparationskits verwenden immobilisiertes Ficin, um Maus-IgG1; je nach den gewählten Reaktionsbedingungen in Fab- oder F(ab')2;-Fragmente zu spalten.
Die Kits verwenden Ficinprotease, um den Fc-Teil des gesamten IgG enzymatisch abzuspalten und Fab- oder F(ab')2-Fragmente zu erhalten. Da die Ficinprotease in immobilisierter Form auf Agarosegranulat bereitgestellt wird, kann die Spaltungsreaktion leicht durch Entfernen der Agarose aus der IgG-Lösung gestoppt werden, sodass Enzym-freie Spaltprodukte gewonnen werden. Durch ein optimiertes Verfahren, eine leistungsfähige Entsalzung und Protein-A-Zentrifugationssäulen sind diese Kits einfach zu verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Enzymfreie Verdauungsprodukte – immobilisiertes Ficin (Agarosegranulatharz) gewährleistet die Kontrolle der Verdauungsreaktion und vollständige Beseitigung der daraus resultierenden Antikörperfragmente aus der Protease
  • Optimiert für Maus-IgG1 – das Kit-Verfahren ist speziell für monoklonale Maus-IgG1-Antikörper optimiert und bietet so die bestmögliche Ausbeute für diese Antikörper-Unterklasse
  • Hohe Kapazität – Kit für die Spaltung und Reinigung von jeweils bis zu 4 mg IgG. Verwenden Sie das Kit in Standardgröße für die Fragmentierung von 0,25 bis 4 mg IgG und das Mikro-Kit für 25 bis 250 μg IgG
  • Vollständig und anwenderfreundlich – die Kits enthalten alle Reagenzien, Spin-Säulen und Zubehörteile, die zur Vorbereitung und Reinigung von Antikörperfragmenten benötigt werden
Enthält:
Ficin-Agarose, Cystein, Spaltungspuffer, Protein A-Säulen mit Bindungs- und Elutionspuffern, Zentrifugations-Entsalzungssäulen und Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,5 ml
Pierce™
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 0,25 bis 4 g IgG
• Pierce Ficin-Agarose, 2,5 ml
• Cystein-HCl, 1 g
• Maus-IgG1-Verdaupuffer, 120 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säule, 1 ml, 1 Säule
• Protein A-Bindungspuffer, 120 ml
• IgG-Elutionspuffer, 120 ml
• Zeba Entsalzungs-Spin-Säulen, 7 K MWCO, 2 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 bis 8 °C lagern.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI398033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number44980
ChargennummerZI398033A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number44980
ChargennummerZF389170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number44980
ChargennummerZC397102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number44980
ChargennummerZC381565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number44980
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit > Kit für IgG-Proben mit 0,25 bis 4 mg IgG, 2,5 ml Harz pro Kit