Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Marke: Branson Ultrasonics™ CPX-952-239R
Beschreibung
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Bransonic CPX Ultraschall-Badreiniger verfügen über digitale Steuerungen mit Leistungsverfolgungsfunktionen zur Anpassung an leichte oder schwere Lasten, Steuerung für hoher/niedriger Leistung, Entgasung und Schlafmodus.- Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kavitation im gesamten Tank.
- Robuste 40 kHz-Messumformer für den industriellen Einsatz
- 99 Min. digitaler Zeitgeber mit kontinuierlichem Ultraschallbetrieb
- Mit integriertem Tropfablauf, Tankdeckel
- Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig
- Bringt die Tankfrequenz sofort wieder auf ihren optimalen Punkt zurück.
- Steuerschaltkreise verfolgen aktiv die Betriebsfrequenz des Bades.
- Liefert stabile Kavitation, gleichmäßige Aktivität im Bad, selbst wenn sich die Belastungsbedingungen ändern.
- Kann auf bis zu 99 Min. eingestellt werden.
- Längere Entgasungszeiträume ermöglichen außer Reinigungsanwendungen auch die Probenvorbereitung, wozu die Entgasung von Flüssigkeiten, das Mischen und Homogenisieren, das Auflösen von Feststoffen, das Lysieren von Zellen und die Dispersion von Partikeln gehören.
- Anwender kann die Schwingung der akustischen Energie im Bad verringern: 100 % Leistung zum Tank für normale Anwendungen, 70 % Leistung für empfindliche Anwendungen
- Hilft Schäden an den Komponenten im Bad während des Ultraschallprozesses zu vermeiden.
- Eine Energiesparfunktion
- Wenn der Zyklus abgeschlossen ist und für 15 Minuten keine Steuertasten berührt werden, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus.
- Durch Berühren einer beliebigen Taste auf dem Controller wird das Gerät wieder eingeschaltet.
- Die Steuerung befindet sich über und hinter dem Reinigungstank in einem leicht zugänglichen Kontrollturmpanel und ist über dem Tank angebracht, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden.
Spezifikation
LCD | |
90 min | |
230/240 V | |
2,8 l | |
Reinigung | |
CPX2800-E | |
4,1 kg |
Kunststoff | |
40 kHz | |
0,75 gal. | |
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.) | |
Tankdeckel | |
9 lb. | |
2 Jahre |