Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Preparation Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
In Thermo Scientific™ Pierce Fab Preparation Kits wird immobilisiertes Papain zur Spaltung von humanen oder Maus-IgG-Antikörpern verwendet, um separate Fab- und Fc-Fragmente zu erzeugen und das Fab nachfolgend mit Protein-A-Agarose zu reinigen.
Die Kits basieren auf Papain, einer unspezifischen Thiol-Endopeptidase für die enzymatische Abspaltung ganzer IgG kurz oberhalb der Gelenkregion. Auf diese Weise entstehen zwei separate Fab-Fragmente und ein Fc-Fragment pro Antikörpermolekül. Da die Papain-Protease in immobilisierter Form als Agarosegranulatharz eingesetzt wird, kann die Verdauungsreaktion problemlos durch Entfernung des Harzes aus der IgG-Lösung gestoppt werden. Das Ergebnis ist ein enzymfreies Verdauprodukt. Die Antikörper-Spaltungsreaktion wird in praktischen Einwegzentrifugationssäulen durchgeführt, die eine effiziente Trennung von der immobilisierten Protease und eine maximale Wiederfindung der IgG-Fragmente ermöglichen. Darüber hinaus enthalten diese Kits Protein A-Zentrifugationssäulen und -Puffer zur effizienten Reinigung der resultierenden Fragmente. Protein A bindet die Fc-Fragmente und unverdaute IgG, sodass mittels Durchflussfraktion reine Fab-Fragmente gewonnen werden können. Mit Thermo Scientific Zeba™-Zentrifugations-Entsalzungssäulen ist die IgG-Probenvorbereitung schnell und einfach.
Besondere Merkmale:
Enzymfreie Verdauungsprodukte – immobilisiertes Papain (Agarosegranulatharz) sorgt für die Kontrolle der Verdauungsreaktion und vollständige Beseitigung der daraus resultierenden Antikörperfragmente aus der Protease
Geeignet für Human-IgG und andere IgG-Arten – das Kit-Verfahren ist für Human-, Maus- und Kaninchen-IgG optimiert. Der Papain-basierte Verdau eignet sich jedoch für viele Arten und Unterklassen von IgG, einschließlich Ratte, Ziege und Schwein (Hinweis: Für beste Ergebnisse mit Maus-IgG1 eignet sich Artikel-Nr. 44980.)
Hohe Kapazität – Kit für die Spaltung und Reinigung von jeweils bis zu 4 mg IgG. Verwenden Sie das Kit in Standardgröße für die Fragmentierung von 0,25 bis 4 mg IgG und das Mikro-Kit für 25 bis 250 μg IgG
Gebrauchsfertige Fab-Fragmente – Verdauung und endgültige Wiederfindung der aufgereinigten Fab-Fragmente erfolgt in pH-neutralem Natriumphosphatpuffer, geeignet für die Lagerung oder den sofortigen Einsatz in typischen Anwendungen
Vollständig und anwenderfreundlich – die Kits enthalten alle Reagenzien, Spin-Säulen und Zubehörteile, die zur Vorbereitung und Reinigung von Antikörperfragmenten benötigt werden
Enthält:
Papain-Agarose, Cystein, Spaltungspuffer, Protein A-Säulen mit Bindungs- und Elutionspuffern, Zentrifugations-Entsalzungssäulen und Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce Fab Preparation Kit |
| Menge | 10 Antikörperproben mit jeweils 0,25 bis 4 mg IgG |
| Produktlinie | Pierce |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 10 Antikörperproben, jeweils mit 0,25 bis 4 mg IgG • Pierce Papain-Agarose, 1,25 ml • Cystein-HCl, 1 g • Fab-Verdaupuffer, 120 ml • NAb Protein A Plus Spin-Säule, 1 ml, 1 Säule • PBS-Packungen (je 500 ml), 2 Packungen • IgG-Elutionspuffer, 120 ml • Zeba Entsalzungs-Spin-Säulen, 7 K MWCO, 2 ml, 10 Säulen • Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen • Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen Bei 4 bis 8 °C lagern. |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Fab Preparation Kit
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic, Papain, L-(+)-Cysteine hydrochloridemonohydrate