Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Micro Preparation Kit
Selektive Spaltung ganzer humaner und anderer IgG-Antikörper mit immobilisierter Pepsin-Protease zur Erzeugung von F(ab')2-Fragmenten, die ihre Antigen-Bindungsaktivität beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 44688
Artikelnummer. 10381214
  • 606.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce F(ab')2;-Präparationskits verwenden immobilisierte Pepsin-Protease zur selektiven Spaltung von humanen und anderen IgG-Antikörpern, um F(ab')2;-Fragmente zu erzeugen, die ihre Antigen-Bindungsaktivität beibehalten.
Die Kits verwenden Pepsin (eine unspezifische Endopeptidase), um den Fc-Teil des kompletten IgG-Moleküls enzymatisch abzuspalten und das sogenannte F(ab')2-Fragment zu erhalten. Dieses Fragment besteht aus einem Paar Fab'-Einheiten, die über zwei Disulfidbrücken miteinander verbunden sind. Da die Pepsinprotease in immobilisierter Form auf Agarosegranulat bereitgestellt wird, kann die Spaltungsreaktion leicht durch Entfernen der Agarose aus der IgG-Lösung gestoppt werden, sodass enzymfreie Spaltprodukte erhalten werden. Durch ein optimiertes Verfahren, eine leistungsfähige Entsalzung und Protein A Spin-Säulen sind diese Kits einfach zu verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Enzymfreie Verdauungsprodukte – immobilisiertes Pepsin (Agarosegranulat-Harz) sorgt für die Kontrolle der Verdauungsreaktion und vollständige Beseitigung der daraus resultierenden Antikörperfragmente aus der Protease
  • Geeignet für Human-IgG und andere IgG-Arten – das Kit-Verfahren ist für Human-, Kaninchen- und Maus-IgG optimiert. Der Pepsin-basierte Verdau eignet sich jedoch für andere Arten und Unterklassen von IgG (Hinweis: Für beste Ergebnisse mit Maus-IgG1 eignet sich Artikel-Nr. 44980.)
  • Hohe Kapazität – Kit für die Spaltung und Reinigung von jeweils bis zu 4 mg IgG. Verwenden Sie das Kit in Standardgröße für die Fragmentierung von 0,25 bis 4 mg IgG und das Mikro-Kit für 25 bis 250 μg IgG
  • Vollständig und anwenderfreundlich – die Kits enthalten alle Reagenzien, Spin-Säulen und Zubehörteile, die zur Vorbereitung und Reinigung von Antikörperfragmenten benötigt werden
Enthält:
Pepsin-Agarose, Spaltungspuffer, Protein A-Säulen mit Bindungs- und Elutionspuffern, Zentrifugations-Entsalzungssäulen und Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce F(ab')2 Micro-Präparationskit
Pierce™
Erk5/BMK1 (Pan)
10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
• Pierce Pepsin-Agarose, 0,5 ml
• F(ab')2-Verdaupuffer, 55 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säulen, 0,2 ml, 2 Säulen
• PBS-Packungen (je 500 ml), 2 Packungen
• IgG-Elutionspuffer, 50 ml
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 0,5 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 °C lagern
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK398789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44688
ChargennummerZK398789A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44688
ChargennummerZF395955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number44688
ChargennummerZF395955A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number44688
ChargennummerZC394204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number44688
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    0
    Stunden
    12
    Minuten
    47
    Sekunden
    38
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Micro Preparation Kit > Micro Kit für IgG-Proben mit 25 bis 250 μg IgG, 0,5 ml Harzkit