Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting-Substrat
Acridan-basiertes Chemilumineszenz- und Chemifluoreszenz-HRP-Substrat für den Western-Blot-Nachweis mit Röntgenfilmen oder CCD- oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™ 32134
141.55 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11547910
  • 153.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate ist ein Akridan-basiertes chemilumineszentes und chemifluoreszierendes Substrat, um Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD oder Laser-basierten Bildeinheiten zu erkennen.
Pierce ECL Plus Substrate ist ein chemilumineszierendes und chemifluoreszierendes Substrat, das Peroxidase-Aktivität von HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden durch Western Blotting mit Röntgenfilm, CCD-Kameradokumentationssystemen oder Laser-basierten Bildeinheiten erkennt. Das Pierce ECL Plus-Substrat erzeugt bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann. Das Pierce ECL Plus Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Der große dynamische Bereich, die hohe Empfindlichkeit und das lang anhaltende Signal machen Pierce ECL Plus Substrat zu einer ausgezeichneten Wahl für Western Bloting.
Leistungsmerkmale:
  • Anwenderfreundlich — Ersatz für das nicht mehr erhältliche GE ECL Plus Substrat ohne erneute Optimierung
  • Höhere Empfindlichkeit — Messergebnisse sind möglich bis in den unteren Pikogrammbereich
  • Längere Signaldauer — anhaltende Lichtleistung für bis zu fünf Stunden
  • Weitere Bildgebungsoptionen — Röntgen-, CCD- oder Laser-basierte Bildeinheiten
  • Kostengünstiger — Hohe Qualität und Leistung zu einem niedrigeren Preis als ähnliche Substrate von anderen Anbietern«
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
25 ml-Kit
2°: 1:25-200K (5-40 ng/ml), 1°: 1:1K (0,05- 1μ g/ml)
5 h
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.Das Produkt wird auf Eis versendet.
Chemilumineszierend, fluoreszierend
Western Blot
Pierce™
Meerrettich-Peroxidase
Niedriges Pikogramm bis mittleres Femtogramm
250 cm² Membran
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403714A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number32134
ChargennummerZL403714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number32134
ChargennummerZE398052A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number32134
ChargennummerZE398052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number32134
ChargennummerZB367209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number32134
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting-Substrat > ECL Plus Substrat; 25 ml-Kit