Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UF1060plus
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung.
Marke:  Memmert™ UF1060plusH8
Artikelnummer. 17538875
  • 226.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
  • Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
  • Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Temperatursensor
Name des Produkts
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus