Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer, Abklatschplatte
Nehmen Sie problemlos Proben von gereinigten und desinfizierten Oberflächen mit einer TSA-Abklatschplatte. Die enthaltenen Enthemmer neutralisieren Oberflächendesinfektionsmittel und unterstützen die Wiederfindung von Mikroorganismen.
Marke: Thermo Scientific™ PO5024C
Description
Nehmen Sie problemlos Proben von gereinigten und desinfizierten Oberflächen mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer. Die Abklatschplatten enthalten Lecithin und Polysorbat 80 zur Neutralisierung von Oberflächendesinfektionsmitteln und unterstützen die Wiederfindung von Mikroorganismen.
Der kuppelförmige Boden der Thermo Scientific Abklatschplatten verhindert, dass Agar herausfällt. Die GripFit™ Technologie erleichtert die Handhabung der Platten. Der Deckel kann während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden. Die gitterförmige innere Schicht der Platte ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor melden, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt. Leichtes Stapeln erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten.Unsere Abklatschplatten werden mit einem speziellen automatischen Verfahren hergestellt, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten. Zur Probenahme wird die kuppelförmige Fläche des Agar sanft auf der zu beprobenden Oberfläche ausgerollt. Wenn krankheits- oder infektionserregende Mikroorganismen vorhanden sind, wachsen diese zu einfach sichtbaren Kolonien auf der Oberfläche des Agars. Dies ist eine zuverlässige und effektive Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Reinheit von Oberflächenbereichen und hilft bei der Kontrolle unsichtbarer Gefahren, die mit mikrobieller Kontamination im Zusammenhang stehen. Wachstum ist innerhalb von drei Tagen bei Bakterien und innerhalb von fünf Tagen bei Pilzen klar sichtbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
Gemäß BP/EP/JP/USP getestet. | |
2 bis 25 °C | |
55 mm-Kontaktplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Elfenbeinfarben, transparent | |
Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer, Abklatschplatte | |
Deutschland | |
13.5 g ± 5 % | |
10/Pckg. |