Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Mit Thermo Scientific Pierce Zeba Farbstoff und Säulen zur Biotinentfernung und Filterplatten ermöglichen Sie die schnelle und effiziente Entfernung nicht reagierender Fluoreszenzfarbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Crosslinker aus Proteinproben.
Marke: Thermo Scientific™ A44304
Beschreibung
Mit Thermo Scientific Pierce Zeba Farbstoff und mit Säulen zur Biotinentfernung und Filterplatten lassen sich schnell nicht reagierende Fluoreszenzfarbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Crosslinker aus Proteinproben mit 7 K MWCO in unter 15 Minuten entfernen.
Der Abbau freier Farbstoffe nach einer Markierungsreaktion ist oft schwierig und zeitaufwändig, aber für die genaue Bestimmung der Farbstoff-Protein-Verhältnisse unerlässlich. Pierce Zeba Farbstoff- und Biotin-Abbauharz wurde speziell für die hochgradige Proteinrückgewinnung entwickelt, während es gleichzeitig nicht konjugierte Fluoreszenzfarbstoffe, Biotinylierungsreagenzien, Reduktionsmittel und Crosslinker effektiv entfernt. Beim Verwenden der entsprechenden Probenmenge und Arbeiten innerhalb der Pufferbedingungen entfernen diese Säulen und Filterplatten nahezu alle Fluoreszenzfarbstoffe erfolgreich. Selbst verdünnte Proteinproben (25 µg/ml) können erfolgreich verarbeitet werden, um Farbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Vernetzer zu entfernen und Proteine effizient zurückzugewinnen (> 7 kDa). Diese Produkte werden nicht zum Entsalzen oder für den Pufferaustausch empfohlen.
Säulen und Filterplatten zur Entfernung von Zeba Farbstoff und Biotin zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
• Vielseitig— Entfernt nicht umgesetzte Fluoreszenzfarbstoffe, Biotinylierungsreagenzien, Crosslinker und Reduktionsmittel aus Proteinlösungen
• Hohe Rückgewinnung— Schwach bindendes Harz maximiert die Proteinrückgewinnung
• Anwenderfreundlich— Keine umständliche Vorbereitung und Äquilibrierung der Säulen
• Schnell— Entfernung kleiner Moleküle und Proteinrückgewinnung in unter 15 Minuten
• Flexibel— Erhältlich als Spin-Säulen und Spin-Filterplatten für zahlreiche Anwendungen
Probengrößen
• 0,5 ml-Spin-Säule: 50 bis 120 µl-Probe
• 2 ml Spin-Säule: 400 bis 700 µl-Probe
• 5 ml Spin-Säule: 1 bis 2 ml Probe
• 96-Well-Filterplatte: 40 bis 100 µl Probe (pro Well)
Verfügbare Formate
• Spin-Säulen: 0,5, 2, 5 und 10 ml
• 96-Well Filterplatten: Vordispensiert; geeignet für die Zentrifugation zur manuellen oder automatisierten Aufreinigung; ermöglicht schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit zwischen Wells bzw. Platten für kleinvolumige Reinigungsanwendungen mit hohem Durchsatz
Anwendungen
• Ideal für die Reinigung von Proben nach der Reaktion
• Zur effektiven Entfernung von nicht konjugiertem Farbstoff, Biotin, Reduktionsmitteln und Crosslinkern mit außergewöhnlich hoher Proteinrückgewinnung
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
96-Well-Filterplatte | |
Zeba™ | |
96-well |
Raumtemperatur | |
Firmeneigenes Harz | |
2 Platten | |
40 bis 100 µl |