Learn More
uvex Phynomic FOAM Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
8
9
10
12
Beschreibung
- Empfindlicher Sicherheitshandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- Aquapolymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
- Gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsbeständige Aquapolymer-Schaumbeschichtung
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Hohe Atmungsaktivität durch die Aquapolymer-Schaumbeschichtung
- Hervorragendes Tastgefühl bei der Montage von Teilen
- Perfekte Passform mit 3D-Ergo-Technologie
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, bestätigt von Dermatologen (uvex pure Standard)
frei von Schadstoffen gemäß ÖKO-TEX-Standard 100 - Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, – bestätigt durch das proDERM Institut für angewandte Dermatologische Forschung (proDerm-Studien 11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 (3 1 2 1 X) |
Bauweise | Seamless Knit |
Coating Material | Aqua-Polymer Foam |
Farbe | Weiß, Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Elastan, Polyamid |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 5 |
Modell | Full-hand Mitt |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Phynomic FOAM Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur