Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Human Specimen Direct PCR Kit
Führen Sie eine PCR direkt aus menschlichen Proben, einschließlich Wangenabstriche, Speichel, Haaren und Fingernägeln, ohne DNA-Aufreinigung durch.
Marke: Thermo Scientific™ F150BID
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion Human Specimen Direct PCR Kit bietet eine einmalig praktische DNA-Amplifikation durch direkte PCR an ungereinigten Proben. Ein kleiner Teil der Probe wird ohne vorherige Reinigungsschritte direkt in der Polymerase-Kettenreaktion verwendet. Hierdurch sind deutliche zeitliche und finanzielle Einsparungen möglich.
Geeignete Probenmaterialien sind z. B. Tupfer, Speichel, Fruchtwasser, Haare, Fingernägel, Zähne und Hautbiopsien. Das Kit ist kompatibel mit frischen, gefrorenen und sogar FFPE (Formalin-fixiert, Paraffin eingebettet) menschlichen Gewebeproben. Es enthält optimierte Reagenzien und detaillierte Protokolle für verschiedene Probenmaterialien. Die modifizierte Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase, die im Kit verwendet wird, ist eine hochgenaue DNA-Polymerase, die selbst für Klonierungszwecke perfekt geeignet ist. Dieses Kit darf nur für Forschungszwecke verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
- Keine zeitraubenden und kostspieligen Schritte zur DNA-Aufreinigung erforderlich
- Zwei einfache Protokolle für verschiedene Anwendungen
- Extrem kurze PCR-Protokollzeiten
- Modifizierte Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-Polymerase liefert eine hohe Ausbeute an spezifischen Produkten
Spezifikation
Enthält: • 80 µl Phusion DNA-Polymerase für menschliche Proben • 2 x 1,25 ml 2X Phusion PCR-Puffer für menschliche Proben (enthält dNTPs und MgCl2) • 40 µl Universal-Kontroll-Primer-Mix (je 25 µM) • 2 x 5 ml Verdünnungspuffer • 3 x 100 µl DNARelease Additiv Bei -20 °C lagern. |
|
Direkt-PCR | |
Schnell | |
200 reactions | |
Heißstart-PCR | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Hoch | |
Phusion DNA-Polymerase für menschliche Proben | |
Direct PCR-Kit | |
Wet or Dry Ice | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
Human |