Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke: Invitrogen™ A22285
593.36 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. F-Aktin bindet Phalloidin mit hoher Selektivität, während Alexa Fluor 660 nah-infrarot Fluoreszenz von unübertroffener Helligkeit und Photostabilität bietet. Da Alexa Fluor 660 Phalloidin nur eine sehr geringfügige unspezifische Färbung aufweist, ermöglicht es eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
- Färbt F-Aktin selektiv
- Hervorragende Fluoreszenzwirkung
- Anregung/Emission: 663/690 nm
- Der Antikörperfärbung überlegen
- Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
- Vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot Nanokristalle und Alexa Fluor™ Konjugaten, darunter auch sekundäre Antikörper
Zellanalyse, Zellstruktur, Cytoskelett Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature

Spezifikation
Near-infrared | |
663⁄690 | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy5/Cy5.5 filter set | |
Alexa Fluor™ | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Alexa Fluor™ 660 | |
300 Units | |
Raumtemperatur | |
Phalloidin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.