Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke: Invitrogen™ F432
597.36 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. Phalloidin bindet F-Aktin mit hoher Selektivität, während Fluorescein grüne Fluoreszenz bietet. Fluorescein Phalloidin weist eine sehr geringe unspezifische Färbung auf und ermöglicht eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung.
Kommt in mehreren Anwendungen zum Einsatz
Fluorescein Phalloidin kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden. Die Fluorescein-Phalloidin-Färbung ist vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in zellulären Analysen verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot™ Nanokristalle und Alexa Fluor Konjugate, darunter auch sekundäre Antikörper.
- Färbt F-Aktin selektiv
- Anregung/Emission: 496/516 nm
- Der Antikörperfärbung überlegen
- Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Green | |
496⁄516 | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with FITC/GFP filter set | |
Raumtemperatur | |
Phalloidin |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
FITC (Fluorescein) | |
300 Units | |
Klassische Farbstoffe | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Fluorescein Phalloidin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: FLUORESCEIN Phalloidin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
11Minuten
16Sekunden
32