Learn More
IKA™ PETTE vario
GREENER_CHOICE
Ein ergonomisches Gefühl in Kombination mit kompromissloser, präziser Leistung: Die IKA Single Fix- und Vario-Pipetten können für viele Anwendungen im modernen Labor eingesetzt werden.
Marke:  IKA™ 0020011210
255.55 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16208481
  • 269.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Vario 0,1 bis 2 μL
PETTE
Pipette
5 bis 40 °C
2.5 in.
1.2 in.
10 in.
30 mm
Grau
1
Unsteril
0,1 bis 2 μl
63 x 30 x 254 mm
254 mm
30 mm
254 mm
0,089 kg
Name des Produkts
IKA™ PETTE vario > 0,1 bis 2 μl