Learn More
Micronova™ X24 Eimerauskleidung, Slimline 2000 kontrollierte Umgebung IRR26L
Bildung einer undurchdringlichen Barriere für starke Lösungen und Rohstoffe bei Verwendung zur Auskleidung von Reinraumbechern und Lagerbehältern.
Marke: Micronova™ BKL1-1818IR
317.30 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
BucketLiner | |
LDPE | |
1 gal. | |
Laminat: 75 % LDPE 25 % Nylon | |
Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter | |
18 in. | |
Wird einzeln doppelt verpackt geliefert | |
Gammabestrahlung | |
45 cm |
4 l | |
Nicht autoklavierbar | |
Klar | |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) | |
Für Eimer der Serie B-1 (44 Quarts) | |
45 cm | |
Steril | |
18 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048025-000 | Qualitätsbescheinigung | 18/03/2025 | BKL1-1818IR |
044862-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/08/2024 | BKL1-1818IR |
035493-000 | Qualitätsbescheinigung | 30/01/2023 | BKL1-1818IR |
033490-000 | Qualitätsbescheinigung | 04/08/2022 | BKL1-1818IR |
041322-000 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | BKL1-1818IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
19Stunden
13Minuten
42Sekunden
25