Learn More
Sartorius™ Sicherheitswägekabinen
Zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Beeinträchtigung der Ergonomie oder der Wiegegenauigkeit. Sartorius™ Sicherheitswägeschränke zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
Marke: Sartorius™ SWC900T
23340.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt
- Maximaler Personenschutz: geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Bedienpersonals verhindert
- Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konstante und wiederholbare Wägeergebnisse.
- Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
- Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
- Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
- Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
Spezifikation
Acrylglas | |
750 mm | |
Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter ohne Abstriche bei der Ergonomie oder Präzision beim Wägeanwendungen | |
890 mm |
Konstant | |
0,066 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Richtungsanschlusss, 0,072 m3/s bei 0,35 m/s Einströmgeschwindigkeit mit Anschluss über einen Lüfterfilter | |
770 mm |