Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
Marke:  Texwipe™ TX1008B
65.22 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11545355
  • 68.65 € / 150 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
  • Leichter gestricktes Wischtuch aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Wahl für das Wischen
  • Im Reinraum gewaschen, für die niedrigsten Kontaminationsgrade
  • Hervorragender Auslaufschutz und allgemeine Reinigungseigenschaften
Bestellinformation
Erhältlich gestapelt oder in Großpackungen mit zwei Innenbeuteln mit 75 Wischtüchern. Basisgewicht: 121 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
AlphaLite™ Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
121
Gestrickt
Reinraum
9 in.
9 in.
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
150 Wischtücher/Packung Großpackung
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaLite™ Wischtücher aus Polyester > Größe: 9 x 9 Zol; Großpackung