Learn More
BRAND™ PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke: BRAND™ 705716
44.94 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ elektronische Pipetten
- 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
- Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
25 mL | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
≤0,4 bis 0,2% | |
Qualitätszertifikat | |
Positive Verdrängung | |
50 | |
Universalformat-Mehrfachdispenser-Pipettierer | |
PD-Spitze II | |
Bedruckt |
Ungefiltert | |
Natural | |
PD-Spitze II | |
±≤1,5 bis 0,3% | |
Unbearbeitete Rohstoffen | |
50/Packung | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013385 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 705716 |
0000013335 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 705716 |
0000013321 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 705716 |
0000012647 | Analysenzertifikat | 28/10/2024 | 705716 |
0000012118 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | 705716 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
0Minuten
22Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
0Minuten
22Sekunden
43