Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, Sustain™ Series
The Thermo Scientific PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, Sustain Series, is compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary.
Marke:  Thermo Scientific™ AB1400SS
Artikelnummer. 30179701
  • 142.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Custom Barcoding Available
SBS-Standard
Natural
96
25 plates
Certified DNase-, RNase-, Human DNA-, and PCR Inhibitor-free
Autoklavierbar
Polypropylene
Less waste, renewable material
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, Sustain™ Series > 25 Platten