Learn More
Thermo Scientific™ Gewölbte und flache PCR-Deckelstreifen
Diese Deckelstreifen für den Einsatz mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen eignen sich zur Optimierung von PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0783
30.04 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10690174
  • 38.36 € / 120 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
  • Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
8
8 Flachdeckel-Streifen
Ja
Polypropylen
120/Karton
PCR-Platten-Deckelstreifen
96-Well-Platte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gewölbte und flache PCR-Deckelstreifen > Flach, 8er-Streifen; (10 12er-Packungen)