Learn More
Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie
Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.
Marke: Heathrow Scientific™ 120265
Beschreibung
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
- Die wasserfeste, feuchtigkeitsfeste Folie verhindert die Verdunstung und Kontamination der Probe und schützt wasserfreie Materialien
- Kann mehrfach um scharfkantige Oberflächen gefaltet und gedreht werden, ohne zu reißen
- Verlängert sich durch Ziehen in Längsrichtung bei 21 °C (70 °F) um etwa 200 %
- Kehrt teilweise zur ursprünglichen Größe zurück, wenn die Spannung weggenommen wird
- Wird bei steigender Temperatur flexibler und weicher
- Die Rollen enthalten eine Zwischenlage aus Papier, um zu verhindern, dass die Folie an sich selbst haftet
Bestellinformation
13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.
Spezifikation
Ideal zur Arbeit mit Kulturmedien | |
Natural | |
Verschlussfolie | |
51 cm | |
Thermoplastisch |
50 ft. | |
Amcor PM998 | |
20 in. | |
15,2 m | |
Parafilm Wrap |