Learn More
Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie
Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.
40.45 € - 854.07 €
Spezifikation
Produkttyp Verschlussfolie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11747487
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
120265
Natural 51 cm 15,2 m
101.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10018130
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS234526C
Natural 10 cm 76 m
79.45 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11762644
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS234526A
Natural 5 cm 76 m
41.95 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11693119
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
PM992
Natural 5 cm 76 m Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12613586
Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
PM996
Natural 10 cm 38 m Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11772644
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
HS234526B
Natural 10 cm 38 m
40.45 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16330422
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Heathrow Scientific™
120762
violett 5 cm 75 m
55.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
  • Wasserdichte, feuchtigkeitsbeständige Folie verhindert Austrocknung und Kontamination von Proben, schützt wasserfreie Materialien
  • Kann mehrfach gefaltet und um scharfe Kanten gewickelt werden, ohne zu reißen
  • Kann bei 21 °C (70 °F) auf etwa 200 % der ursprünglichen Länge gedehnt werden
  • Zieht sich teilweise wieder auf ursprüngliche Länge zusammen, sobald Spannung nachlässt
  • Wird mit zunehmender Temperatur flexibler und weicher
  • Rollen sind mit Zwischenlage aus Papier versehen, um ein Aneinanderhaften zu vermeiden
Bestellinformation
13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Verschlussfolie
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie