Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Sorgt für ein angenehmes Tragegefühl bei unterschiedlichen Gesichtsgrößen. Die 3M Feinstaubatemschutzmasken der Serie 8000 zeichnen sich durch eine konvexe Form aus.
24.01 € - 819.00 €
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12302399
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Ja |
32.25 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12382389
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | Nein |
34.45 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11713363
|
3M™
7100003010 |
FFP2 NR D | Nein |
66.50 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10440704
|
3M™
7000006981 |
FFP2 NR D | Ja |
819.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736003
|
3M™
7100010817 |
FFP2 NR D | Ja |
52.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11733363
|
3M™
7100101091 |
FFP2 | Ja |
33.20 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11723363
|
3M™
7000006980 |
FFP1 NR D | Yes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10277624
|
3M™
7100003010 |
FFP2 NR D | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10195234
|
3M™
7000006981 |
FFP2 NR D | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11703363
|
3M™
7000034734 |
FFP1 NR D | No |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
Die Atemschutzmasken der 3M™ 8000 Serie gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.