Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Artikelnummer. 10440704
Click to view available options
Filtereffizienz:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Menge:
10/Packung
20/Packung
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
240 Stück
Artikelnummer. 10440704
Marke: 3M™ 7000006981
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hoher Tragekomfort bei jeder Gesichtsgröße. Die Atemschutzmasken der 3M 8000 Serie haben eine konvexe Form.
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ Serie 8000 gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Doppelriemen
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP2 NR D
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2 NR D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Staub und Nebel
Latexfrei Ja
Modell 8822
Menge 10/Packung
Beständig gegen Staub, Nebel und Metalldämpfe
Form Konvex
Sterilität Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No