Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Artikelnummer. 10277624
Change view
Click to view available options
Filtereffizienz:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Menge:
10/Packung
20/Packung
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
240 Stück
Artikelnummer. Filtereffizienz Mit Ausatemventil Menge unitSize
10277624 FFP2 NR D Nein Je 1 20 Stück
12302399 FFP1 NR D Ja 10/Packung 10 Stück
12382389 FFP1 NR D Nein 20/Packung 20 Stück
11713363 FFP2 NR D Nein Je 1 20 Stück
10440704 FFP2 NR D Ja 10/Packung 240 Stück
10195234 FFP2 NR D Ja 10/Packung 10 Stück
11723363 FFP1 NR D Ja 10/Packung 10 Stück
11736003 FFP2 NR D Ja 10/Packung 10 Stück
11733363 FFP2 Ja 10/Packung 10 Stück
11703363 FFP1 NR D Nein 20/Packung 20 Stück
10 options
Artikelnummer. 10277624
Marke: 3M™ 7100003010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hoher Tragekomfort bei jeder Gesichtsgröße. Die Atemschutzmasken der 3M 8000 Serie haben eine konvexe Form.
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ 8000 Serie gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Doppelriemen
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP2 NR D
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Mit Ausatemventil Nein
Filtereffizienz FFP2 NR D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Staub und Nebel
Latexfrei Ja
Modell 8810
Menge Je 1
Beständig gegen Staub, Nebel und Metalldämpfe
Form Konvex
Sterilität Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No