Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Hoher Tragekomfort bei jeder Gesichtsgröße. Die Atemschutzmasken der 3M 8000 Serie haben eine konvexe Form.
Marke: 3M™ 7100010817
27.84 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24304" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ Serie 8000 gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
Spezifikation
EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE | |
Ja | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Schutz vor Staub und Nebel | |
8322 | |
Konvex |
Doppelriemen | |
FFP2 NR D | |
Ja | |
Ja | |
Staub, Nebel und Metalldämpfe |