Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar EP/USP/JP/BP (dehydriert)
Züchten Sie mit diesem Universalmedium eine Vielzahl von Mikroorganismen unter Einhaltung der Vorgaben internationaler Arzneibücher.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0131R
724.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11973752
  • 760.00 € / 3 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Agar EP/USP/JP/BP (dehydriert). Ein universeller Nährboden mit zwei Peptonen, der das Wachstum von aeroben und anaeroben Mikroorganismen unterstützt. Letztere werden entweder in überschichteten Kulturen oder durch Inkubation unter anaeroben Bedingungen angezüchtet. Es empfiehlt sich, Trypton-Soja-Agar als Referenzmedium zum Testen von Selektivmedien zu verwenden, um den Grad der Inhibition zu bestimmen1.
Trypton-Soja-Agar, auch als Casein-Soja-Pepton-Agar bezeichnet, ist ein Universalmedium, das in Arzneibüchern und in Lebensmittel-Analysemethoden für die Anzucht einer Vielzahl von Organismen beschrieben ist. Empfohlen als Referenzmedium zum Testen selektiver Medien. Entspricht den in internationalen Pharmakopöen beschriebenen Rezepturen.2,3,4,5.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.  
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trypton-Soja-Agar
Agar
Für 62,5 l Medium
Pulver
2,5 kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6232963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberCM0131R
Chargennummer6224092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberCM0131R
Chargennummer6215372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog NumberCM0131R
Chargennummer6200592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberCM0131R
Chargennummer6171297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberCM0131R
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar EP/USP/JP/BP (dehydriert) > Trypton-Soja-Agar; 2.5 kg
Nur für Laboranwendungen