Learn More
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe für den Einmalgebrauch
OTAL™ Pumpen mit Förderschläuchen für den Einmalgebrauch eignen sich für Einweganwendungen.
Marke: Buerkle™ 5005-8012
90.86 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei wiederverwendbaren Pumpen besteht die Gefahr, dass die Pumpe die zu transferierende Flüssigkeit verunreinigt, insbesondere dann, wenn die Pumpe für verschiedene Medien bzw. Behälter verwendet wird und vor dem Wechsel keine ordnungsgemäße Reinigung stattfindet
- Platz sparende Behälterpumpen sind speziell für den Einmalgebrauch konzipiert und eliminieren so zeitaufwändige und kostenintensive Reinigung sowie Kontamination
- Der Förderschlauch der Flüssigkeitstransferpumpe ist einteilig ausgeführt und lässt sich mit dem mitgelieferten Zuschneider einfach auf die jeweilige Behälterhöhe zuschneiden. Dies bietet maximale Flexibilität und garantiert eine gute Entleerung kleiner Restmengen aus dem Behälter
- Bei Bedarf lässt sich auch die Abflussseite des Förderschlauchs verkürzen
- Einwegpumpen sind dann ideal, wenn besondere Reinheit wichtig ist oder die Reinigung schwierig oder überhaupt nicht möglich ist
- Förderschlauch aus PE, für den Einmalgebrauch, in Packungen mit 10 Stück nachbestellbar
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälter mit 30 – 70 mm Öffnungsdurchmesser
- Lieferumfang: Pumpenkugel, Universalstopfen, Zuschneider und 10 Förderschläuche für den Einmalgebrauch
Spezifikation
für den Einmalgebrauch | |
30 bis 70 mm (1,18 bis 2,76 in.) | |
32 °F | |
0 °C | |
90 cm (35,43 in.) | |
Behälterpumpe | |
14 l/min (3,70 gpm) |
Material- und Lebensmittelzertifikat | |
104 °F | |
40 °C | |
PE, PVC | |
El dispositivo es adecuado para el trasvase de líquidos de viscosidad fina a baja, hasta 500 mPas. | |
Einweg-Pumpe | |
Pumpenball, Universalstopfen, Abschneider und 10 Einweg-Förderrohre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Topsellers fill off liquids
DateigrößeVersion: 634.4 kB
Topsellers Abfuellen
DateigrößeVersion: 605 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ OTAL™ Handpumpe für den Einmalgebrauch > Flussrate: 14 l/min (3,70 gpm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur