Learn More
Thermo Scientific™ Kartoffel-Dextrose-Agar (EP/USP/JP/BP) (dehydriert)
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmel in Milchprodukten und Lebensmitteln mit diesem Medium, das den Prüfnormen der EP/USP/JP zur Einhaltung mikrobieller Grenzwerte entspricht.
Marke: Thermo Scientific™ CM0139B
226.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartoffel-Dextrose-Agar (dehydriert) zum Isolieren und Zählen von Hefen und Schimmelpilzen aus Milch- und Lebensmittelprodukten1 und zur Vorbereitung von Aspergillus niger für die harmonisierten mikrobiellen Grenzwerttests gemäß der internationalen Pharmakopöen2,3,4. Dieses Nährmedium eignet sich für den Nachweis und die Zählung von wärmebeständigen Schimmelpilzen aus thermisch verarbeiteten Früchten und Fruchtprodukten5.
Die Pigmentproduktion ist ein wichtiges Element für die Identifikation von Pilzen. Der im Medium verwendete Agar wird sorgfältig geprüft, um die korrekte Pigmentproduktion von Pilzen sicherzustellen, wie etwa Fusaria spp.
Verwenden Sie den Kartoffel-Dextrose-Agar für den Nachweis und die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln.
- Geeignet für den Nachweis von wärmebeständigen Schimmelpilzen aus thermisch verarbeiteten Früchten und Fruchtprodukten.
- Geeignetes Nährmedium für die Vorbereitung von Aspergillus niger
- Entspricht den EP/USP/JP-Normen für mikrobielle Grenzwerttests2,3,4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrieanwendung: FDA. | |
Pulver | |
500 g |
Kartoffel-Dextrose-Agar | |
Agar | |
Für 12,8 l Medium |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
43Stunden
12Minuten
32Sekunden
3
Nur für Laboranwendungen