Learn More
Thermo Scientific™ Kartoffel-Dextrose-Agar
Isolieren und zählen Sie mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium Hefen und Schimmelpilze aus Milchprodukten und Lebensmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ PO0186A
20.89 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie Hefen und Schimmelpilze aus Milchprodukten1, von der Oberfläche von frischem Fleisch, Pökelfleisch, Wurstprodukten und anderen Lebensmitteln2 mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartoffel-Dextrose-Agar. Dieses Nährmedium eignet sich für den Nachweis und die Zählung von wärmebeständigen Schimmelpilzen aus thermisch verarbeiteten Früchten und Fruchtprodukten2. Der im Kartoffel-Dextrose-Agar verwendete Agar wird sorgfältig geprüft, um die korrekte Pigmentproduktion von Pilzen sicherzustellen, wie etwa Fusaria spp.
Verwenden Sie den Kartoffel-Dextrose-Agar für den Nachweis und die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmitteln.
- Geeignet für den Nachweis von wärmebeständigen Schimmelpilzen aus thermisch verarbeiteten Früchten und Fruchtprodukten.
- Geeignetes Nährmedium für die Vorbereitung von Aspergillus niger
- Entspricht den EP/USP/JP-Normen für mikrobielle Grenzwerttests.3,4,5.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Helles Stroh | |
Kartoffel-Dextrose-Agar | |
Großbritannien | |
19 g ± 2,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
13Stunden
4Minuten
11Sekunden
46